GF25878987
Cobalt
foil, 10mm disks, thickness 0.006mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Cobalt, CO000110
About This Item
Saggio
99.90%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 258-789-87
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
10 mm × 0.006 mm
P. eboll.
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)