GF25439643
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
200mm rod, 8.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
TA037930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 254-396-43
L × diam.
200 mm × 8.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25439643-1EA | 4061825426389 |
GF25439643-2EA | 4061829970222 |