Key Documents
GF25138504
Silicon nitride - reaction bonded
sphere, 10 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
SI636840
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 251-385-04
Diametro
10 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)