GF25028760
Palladium
foil, 4mm disks, thickness 0.006mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Palladium, PD000200
About This Item
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 250-287-60
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
4 mm × 0.006 mm
P. ebollizione
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)