Documenti fondamentali
GF24716235
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 20 m, coil width 300 mm
Sinonimo/i:
ST311030
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 247-162-35
Lunghezza
20 m
Largh. bobina
300 mm
Spessore
0.03 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)