GF24350161
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 2.3 mm, size 150 × 150 mm, condition stress relieved
Sinonimo/i:
ET313023
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 243-501-61
Misura
150 × 150 mm
Spessore
2.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)