GF23723423
Carbon - Vitreous
rod, 200mm, diameter 1.0mm, glassy carbon
Sinonimo/i:
Carbon - Vitreous, VC007905
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 237-234-23
L × diam.
200 mm × 1.0 mm
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)