Key Documents
GF23720161
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 2m coil, 0.05mm thickness
Sinonimo/i:
NI030250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 237-201-61
Lungh. × spessore
2 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)