Key Documents
GF23575541
Aluminum
lump, 15 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
AL006103
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999%
Forma fisica
lumps
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 235-755-41
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Peso
10 g
Dimensione max. pezzetti
15 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)