GF22490423
Silicon carbide
powder, max. particle size 75 micron, weight 500 g, purity 98.7%
Sinonimo/i:
SI676010
Saggio
98.7%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 224-904-23
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
75 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)