Key Documents
GF22252430
Polyetherimide
(PEI), rod, diam. 12.7 mm, L 100 mm, clear amber
Sinonimo/i:
EI317912
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 222-524-30
Lunghezza
100 mm
Diametro
12.7 mm
Colore
clear amber
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)