Documenti fondamentali
GF21713734
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, condition amorphous
Sinonimo/i:
ES303020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 217-137-34
Misura
150 × 150 mm
Spessore
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)