GF21428153
Scandium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.0125mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Scandium, SC000205
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 214-281-53
Resistività
50.5 μΩ-cm, 0°C
Misura × spessore
25 x 25 mm × 0.0125 mm
P. ebollizione
2836 °C (lit.)
Punto di fusione
1540 °C (lit.)
Densità
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sc]
InChI
1S/Sc
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)