GF21307924
Silver
insulated wire, 20m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.0125mm, polyimide insulation, 99.9%
Sinonimo/i:
Silver, AG005842
About This Item
Saggio
99.90%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 213-079-24
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × spessore
20 m × 0.125 mm × 0.0125 mm
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)