Documenti fondamentali
GF20835356
Iron-Nickel alloy, Fe58Ni42
sheet, 100 x 100mm, 3.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE133150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 208-353-56
Misura × spessore
100 x 100 mm × 3.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)