GF20558022
Germanium
sheet, 25x25mm, thickness 3.0mm, polycrystalline, 99.999%
Sinonimo/i:
Germanium, GE003130
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 205-580-22
Resistività
53 Ω-cm, 20°C
Misura × spessore
25 x 25 mm × 3.0 mm
P. ebollizione
2830 °C (lit.)
Punto di fusione
937 °C (lit.)
Densità
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ge]
InChI
1S/Ge
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)