Documenti fondamentali
GF20334169
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.015 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
AL010225
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 203-341-69
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.015 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)