Documenti fondamentali
GF20156464
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.7 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FE220330
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 201-564-64
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)