Key Documents
GF20048116
Iron
lump, 4 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
FE006102
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 200-481-16
Resistività
9.71 μΩ-cm
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
4 mm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)