GF19942757
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness
Sinonimo/i:
PT010250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 199-427-57
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF19942757-1EA | 4061825430577 |
GF19942757-2EA | 4061829969578 |