GF19690735
Carbon - Vitreous
foil, 50x50mm, thickness 4.0mm, glassy carbon
Sinonimo/i:
Carbon - Vitreous, VC000600
About This Item
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 196-907-35
Misura × spessore
50 x 50 mm × 4.0 mm
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)