Documenti fondamentali
GF19575243
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU070381
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (coil - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 195-752-43
Misura × spessore
0.5 m × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)