Key Documents
GF19066035
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE205111
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 190-660-35
L × diam.
50 m × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)