Key Documents
GF18288692
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 150 x 150mm, 0.6mm thickness
Sinonimo/i:
CN010400
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 182-886-92
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)