Documenti fondamentali
GF18269567
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 50mm x 10.0mm diameter
Sinonimo/i:
MO017920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 182-695-67
L × diam.
50 mm × 10.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)