Key Documents
GF18195082
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 0.5m coil, 12mm coil width, 0.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FF210321
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 181-950-82
Lungh. × largh. × spess.
0.5 m × 12 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)