GF17601296
Polyhydroxybutyrate/Polyhydroxyvalerate 8% - Biopolymer
(PHB92/PHV 8), film, thickness 0.01 mm, size 100 × 100 mm, condition biopolymer
Sinonimo/i:
BV301010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 176-012-96
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.01 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)