GF17539140
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 2 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NI197910
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 175-391-40
Lunghezza
200 mm
Diametro
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)