GF17327246
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), powder, mean particle size 600micron, weight 500 g, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ME306010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 173-272-46
Peso
500 g
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)