GF15634414
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 4mm disks, 0.05mm thickness, annealed, flattened
Sinonimo/i:
FE040241
About This Item
Descrizione
flattened
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 156-344-14
Misura × spessore
4 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)