GF14205158
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 100 x 100mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinonimo/i:
NI140270
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 142-051-58
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)