GF14168033
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 0.5 mm diameter, length 50 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
NJ275140
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 141-680-33
Lunghezza
50 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)