GF13964575
Iron
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, hard, 99.5%
Sinonimo/i:
Iron, FE000400
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.50%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 139-645-75
Resistività
9.71 μΩ-cm
Misura × spessore
50 x 50 mm × 0.25 mm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13964575-5EA | 4061829556389 |
GF13964575-10EA | 4061829453398 |
GF13964575-1EA | 4061825356341 |
GF13964575-20EA | 4061829524777 |
GF13964575-2EA | 4061829484460 |