GF13787332
Carbon
foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, flexible graphite, 99.8%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 000330, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.80%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 137-873-32
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Misura × spessore
50 × 50 mm × 1.0 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)