GF13501358
Dysprosium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.9%
Sinonimo/i:
Dysprosium, DY000210
About This Item
Saggio
99.90%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 135-013-58
Resistività
89 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50 x 50 mm × 0.025 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1412 °C (lit.)
Densità
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Dy]
InChI
1S/Dy
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)