Key Documents
GF12698556
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 70 x 70mm, 0.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE080270
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 126-985-56
Misura × spessore
70 mm × 70 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)