Documenti fondamentali
GF12600762
Titanium/Aluminum/Vanadium
rod, Ti 90%/Al 6%/V 4%, 2.0 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
TI017905
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 126-007-62
Lunghezza
500 mm
Diametro
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)