GF12477157
Chromium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, permanent polyester support, 99.99+%
Sinonimo/i:
Chromium, CR000120
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 124-771-57
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25 x 25 mm × 0.01 mm
P. ebollizione
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)