GF12420706
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
10m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI095120
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 124-207-06
L × diam.
10 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)