Key Documents
GF12283837
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 94, L 1000 m, filament diameter 0.0275mm
Sinonimo/i:
AM325790
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 122-838-37
Lunghezza
1000 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)