Key Documents
GF12125337
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 0.5m coil, 0.05mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE210250
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 121-253-37
Misura × spessore
0.5 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)