Key Documents
GF12107887
Iron/nickel
rod, Fe 55%/Ni 45%, 16 mm diameter, length 200 mm, temper unannealed
Sinonimo/i:
FE187930
About This Item
Codice UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 121-078-87
Lunghezza
200 mm
Diametro
16 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)