Documenti fondamentali
GF11939014
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 25 mm
Sinonimo/i:
CO810250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 119-390-14
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
25 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)