Key Documents
GF11500636
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.2m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT045150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 115-006-36
L × diam.
0.2 m × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)