GF11113142
Copper
tube, 500mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4mm, wall thickness 0.5mm, as drawn, 99.9%
Sinonimo/i:
Copper, CU007450
About This Item
Saggio
99.9%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 111-131-42
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × spessore
500 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
5.0 mm × 4 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)