GF10614170
Zirconium
foil, 150x150mm, thickness 0.25mm, annealed, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR000300
About This Item
Saggio
99.2%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 106-141-70
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
150 mm × 150 mm × 0.25 mm
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)