GF10436767
Yttrium
powder, max. particle size 500 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
Y 006010
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 104-367-67
Resistività
57 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
500 μm
P. ebollizione
3338 °C (lit.)
Punto di fusione
1522 °C (lit.)
Densità
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Y]
InChI
1S/Y
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)