GF09854477
Nickel
foil, 150x150mm, thickness 1.0mm, annealed, 99.98%
Sinonimo/i:
Nickel, NI000610
About This Item
Saggio
≥99.98%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 098-544-77
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09854477-1EA | 4061825351780 |
GF09854477-2EA | 4061829494421 |
GF09854477-5EA | 4061829565954 |