GF09795527
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
1000mm tube, 10.0mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 7mm inside diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE217610
About This Item
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 097-955-27
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)