GF08673677
Silver-zirconium-copper alloy, Ag97Zr2Cu1
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Sinonimo/i:
AA146010
About This Item
Forma fisica
powder (atomized)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 086-736-77
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)